Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Trypsin-3 / PRSS3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Trypsin-3 / PRSS3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8742-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16056251
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001184026.2
Trypsin-3 / PRSS3 Protein
Research Use Only
PRSS3
Recombinant Protein
E. coli
IVGGYTCEEN SLPYQVSLNS GSHFCGGSLI SEQWVVSAAH CYKTRIQVRL GEHNIKVLEG NEQFINAAKI IRHPKYNRDT LDNDIMLIKL SSPAVINARV STISLPTTPP AAGTECLISG WGNTLSFGAD YPDELKCLDA PVLTQAECKA SYPGKITNSM FCVGFLEGGK DSCQRDSGGP VVCNGQLQGV VSWGHGCAWK NRPGVYTKVY NYVDWIKDTI AAN
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
5646
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol