Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tropomyosin beta chain Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tropomyosin beta chain, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8763-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16056351
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_003280.2
Tropomyosin beta chain Protein
Research Use Only
TMSB
Recombinant Protein
E. coli
DKENAIDRAE QAEADKKQAE DRCKQLEEEQ QALQKKLKGT EDEVEKYSES VKEAQEKLEQ AEKKATDAEA DVASLNRRIQ LVEEELDRAQ ERLATALQKL EEAEKAADES ERGMKVIENR AMKDEEKMEL QEMQLKEAKH IAEDSDRKYE EVARKLVILE GELERSEERA EVAESKCGDL EEELKIVTNN LKSLEAQADK YSTKEDKYEE EIKLLEEKLK EAETRAEFAE RSVAKLEKTI DDLEDEVYAQ KMKYKAISEE LDNALNDITS L
Greater than 86.7% as determined by SDS-PAGE.
7169
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol