Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tropomodulin-4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tropomodulin-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_037485.2
ID de gen (Entrez) 29765
Nombre Tropomodulin-4 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16099160
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7523-EC-100UG
100 μg
770.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16019170
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7523-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16009170
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7523-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16029170
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7523-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16039170
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7523-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16049170
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7523-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_037485.2
Tropomodulin-4 Protein
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
29765
Research Use Only
TMOD4
Recombinant Protein
E. coli
MSSYQKELEK YRDIDEDEIL RTLSPEELEQ LDCELQEMDP ENMLLPAGLR QRDQTKKSPT GPLDREALLQ YLEQQALEVK ERDDLVPFTG EKKGKPYIQP KREIPAEEQI TLEPELEEAL AHATDAEMCD IAAILDMYTL MSNKQYYDAL CSGEICNTEG ISSVVQPDKY KPVPDEPPNP TNIEEILKRV RSNDKELEEV NLNNIQDIPI PMLSELCEAM KANTYVRSFS LVATRSGDPI ANAVADMLRE NRSLQSLNIE SNFISSTGLM AVLKAVRENA TLTELRVDNQ RQWPGDAVEM EMATVLEQCP SIVRFGYHFT QQGPRARAAQ AMTRNNELRR QQKKR
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.