Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tropomodulin-4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tropomodulin-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7523-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16049170
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_037485.2
Tropomodulin-4 Protein
Research Use Only
TMOD4
Recombinant Protein
E. coli
MSSYQKELEK YRDIDEDEIL RTLSPEELEQ LDCELQEMDP ENMLLPAGLR QRDQTKKSPT GPLDREALLQ YLEQQALEVK ERDDLVPFTG EKKGKPYIQP KREIPAEEQI TLEPELEEAL AHATDAEMCD IAAILDMYTL MSNKQYYDAL CSGEICNTEG ISSVVQPDKY KPVPDEPPNP TNIEEILKRV RSNDKELEEV NLNNIQDIPI PMLSELCEAM KANTYVRSFS LVATRSGDPI ANAVADMLRE NRSLQSLNIE SNFISSTGLM AVLKAVRENA TLTELRVDNQ RQWPGDAVEM EMATVLEQCP SIVRFGYHFT QQGPRARAAQ AMTRNNELRR QQKKR
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
29765
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol