Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tripartite motif-containing protein 72 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tripartite motif-containing protein 72, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP10131-ma-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15932888
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001008275.2
Tripartite motif-containing protein 72 Protein
Research Use Only
TRIM72
Recombinant Protein
Mammal
MSAAPGLLHQ ELSCPLCLQL FDAPVTAECG HSFCRACLGR VAGEPAADGT VLCPCCQAPT RPQALSTNLQ LARLVEGLAQ VPQGHCEEHL DPLSIYCEQD RALVCGVCAS LGSHRGHRLL PAAEAHARLK TQLPQQKLQL QEACMRKEKS VAVLEHQLVE VEETVRQFRG AVGEQLGKMR VFLAALEGSL DREAERVRGE AGVALRRELG SLNSYLEQLR QMEKVLEEVA DKPQTEFLMK YCLVTSRLQK ILAESPPPAR LDIQLPIIS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
493829
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
Flag
Tris-based buffer, 50% glycerol