Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tripartite motif-containing protein 72 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tripartite motif-containing protein 72, was expressed in the hosts and tags indicated.
605.00€ - 1690.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001008275.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 493829 |
Nombre | Tripartite motif-containing protein 72 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15922888
|
enQuireBio™
QP10131-MA-20UG |
20 μg |
605.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15912888
|
enQuireBio™
QP10131-MA-100UG |
100 μg |
1690.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15932888
|
enQuireBio™
QP10131-MA-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001008275.2 | |
Tripartite motif-containing protein 72 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
Flag | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
493829 | |
Research Use Only | |
TRIM72 | |
Recombinant Protein | |
Mammal | |
MSAAPGLLHQ ELSCPLCLQL FDAPVTAECG HSFCRACLGR VAGEPAADGT VLCPCCQAPT RPQALSTNLQ LARLVEGLAQ VPQGHCEEHL DPLSIYCEQD RALVCGVCAS LGSHRGHRLL PAAEAHARLK TQLPQQKLQL QEACMRKEKS VAVLEHQLVE VEETVRQFRG AVGEQLGKMR VFLAALEGSL DREAERVRGE AGVALRRELG SLNSYLEQLR QMEKVLEEVA DKPQTEFLMK YCLVTSRLQK ILAESPPPAR LDIQLPIIS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |