missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TRAPPC4 Protein
A cDNA sequence encoding the TRAPPC4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 51399 |
---|---|
Nombre | TRAPPC4 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | TRAPPC4 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15934769
|
enQuireBio™
QP13806-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15924769
|
enQuireBio™
QP13806-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15914769
|
enQuireBio™
QP13806-100UG |
100 μg |
1815.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
51399 | |
Research Use Only | |
TRAPPC4 | |
Human | |
His | |
TRAPPC4 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT. |
TRAPPC4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAIFSVY VVNKAGGLIY QLDSYAPRAE AEKTFSYPLD LLLKLHDERV LVAFGQRDGI RVGHAVLAIN GMDVNGRYTA DGKEVLEYLG NPANYPVSIR FGRPRLTSNE KLMLASMFHS LFAIGSQLSP EQGSSGIEML ETDTFKLHCY QTLTGIKFVV LADPRQAGID SLLRKIYEIY SDFALKNPFY SLEMPIRCEL FDQNLKLALE VAEKAGTFGP GS | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |