Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TRAPPC3 Protein
A cDNA sequence encoding the TRAPPC3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre TRAPPC3 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15904769
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13805-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15994759
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13805-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15984759
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13805-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
TRAPPC3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The TRAPPC3 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM Nacl, 1mM DTT and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSRQANRGTE SKKMSSELFT LTYGALVTQL CKDYENDEDV NKQLDKMGFN IGVRLIEDFL ARSNVGRCHD FRETADVIAK VAFKMYLGIT PSITNWSPAG DEFSLILENN PLVDFVELPD NHSSLIYSNL LCGVLRGALE MVQMAVEAKF VQDTLKGDGV TEIRMRFIRR IEDNLPAGEE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.