Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TRAPPC2 Protein
A cDNA sequence encoding the TRAPPC2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 6399
Nombre TRAPPC2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen TRAPPC2
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15944759
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13803-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15934759
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13803-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15924759
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13803-100UG
100 μg
1815.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
6399
Research Use Only
TRAPPC2
Human
His
TRAPPC2 protein solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 40% glycerol and 1mM DTT.
TRAPPC2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSGSFYF VIVGHHDNPV FEMEFLPAGK AESKDDHRHL NQFIAHAALD LVDENMWLSN NMYLKTVDKF NEWFVSAFVT AGHMRFIMLH DIRQEDGIKN FFTDVYDLYI KFSMNPFYEP NSPIRSSAFD RKVQFLGKKH LLS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.