Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Transmembrane protein 44 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transmembrane protein 44, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6806-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16055980
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001011655.1
Transmembrane protein 44 Protein
Research Use Only
TMEM44
Recombinant Protein
E. coli
MKSKMRQALG FAKEARESPD TQALLTCAEK EEENQENLDW VPLTTLSHCK SLRTMTAISR YMELTIEPVQ QAGCSATRLP GDGQTSAGDA SLQDPPSYPP VQVIRARVSS GSSSEVSSIN SDLEQKYWEA LNSEQWDPED VNLEGSKENV ELLGSQVHQD SVRTAHLSDD D
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
93109
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol