Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Transmembrane protein 141 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transmembrane protein 141, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6803-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16075960
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_116317.1
Transmembrane protein 141 Protein
Research Use Only
TMEM141
Recombinant Protein
E. coli
MVNLGLSRVD DAVAAKHPGL GEYAACQSHA FMKGVFTFVT GTGMAFGLQM FIQRKFPYPL QWSLLVAVVA GSVVSYGVTR VESEKCNNLW LFLETGQLPK DRSTDQRS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
85014
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol