Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Transglutaminase II Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transglutaminase II, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6784-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16085820
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001310245.1
Transglutaminase II Protein
Research Use Only
TGM2
Recombinant Protein
E. coli
ELVLERCDLE LETNGRDHHT ADLCREKLVV RRGQPFWLTL HFEGRNYEAS VDSLTFSVVT GPAPSQEAGT KARFPLRDAV EEGDWTATVV DQQDCTLSLQ LTTPANAPIG LYRLSLEAST GYQGSSFVLG HFILLFNAWC PADAVYLDSE EERQEYVLTQ QGFIYQGSAK FIKNIPWNFG QFEDGILDIC LILLDVNPKF LKNAGRDCSR RSSPVYVGRV VSGMVNCNDD QGVLLGRWDN NYGDGVSPMS WIGSVDILRR WKNHGCQRVK YGQCWVFAAV ACTVLRCLGI PTRVVTNYNS AHDQNSNLLI EYFRNEFGEI QGDKSEMIWN FHCWVESWMT RPDLQPGYEG WQALDPTPQE KSEGTYCCGP VPVRAIKEGD LSTKYDAPFV FAEVNADVVD WIQQDDGSVH KSINRSLIVG LKISTKSVGR DEREDITHTY KYPEGSSEER EAFTRANHLN KLAEKEETGM AMRIRVGQSM NMGSDFDVFA HITNNTAEEY VCRLLLCART VSYNGILGPE CGTKYLLNLN LEPFSGKALC S
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
7052
200 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol