missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Transcriptional repressor CTCF Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transcriptional repressor CTCF, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP9086-ma-100ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16057601

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Especificaciones

NP_001177951.1
Transcriptional repressor CTCF Protein
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
10664
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
CTCF
Recombinant Protein
Mammal
MEGDAVEAIV EESETFIKGK ERKTYQRRRE GGQEEDACHL PQNQTDGGEV VQDVNSSVQM VMMEQLDPTL LQMKTEVMEG TVAPEAEAAV DDTQIITLQV VNMEEQPINI GELQLVQVPV PVTVPVATTS VEELQGAYEN EVSKEGLAES EPMICHTLPL PEGFQVVKVG ANGEVETLEQ GELPPQEDPS WQKDPDYQPP AKKTKKTKKS KLRYTEEGKD VDVSVYDFEE EQQEGLLSEV NAEKVVGNMK PPKPTKIKKK GVKKTFQCEL CSYTCPRRSN LDRHMKSHTD ERPHKCHLCG RAFRTVTLLR NHLNTHTGTR PHKCPDCDMA FVTSGELVRH RRYKHTHEKP FKCSMCDYAS VEVSKLKRHI RSHTGERPFQ CSLCSYASRD TYKLKRHMRT HSGEKPYECY ICHARFTQSG TMKMHILQKH TENVAKFHCP HCDTVIARKS DLGVHLRKQH SYIEQGKKCR YCDAVFHERY ALIQHQKSHK NEKRFKCDQC DYACRQERHM IMHKRTHTGE KPYACSHCDK TFRQKQLLDM HFKRYHDPNF VPAAFVCSKC GKTFTRRNTM ARHADNCAGP DGVEGENGGE TKKSKRGRKR KMRSKKEDSS DSENAEPDLD DNEDEEEPAV EIEPEPEPQP VTPAPPPAKK RRGRPPGRTN QPKQNQPTAI IQVEDQNTGA IENIIVEVKK EPDAEPAEGE EEEAQPAATD APNGDLTPEM ILSMMDR
Videos
Documentos