missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Transcription factor PU.1 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transcription factor PU.1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP8867-ec-1mg

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16056901

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Especificaciones

NP_001074016.1
Transcription factor PU.1 Protein
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
6688
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
SPI1
Recombinant Protein
E. coli
MLQACKMEGF PLVPPPSEDL VPYDTDLYQR QTHEYYPYLS SDGESHSDHY WDFHPHHVHS EFESFAENNF TELQSVQPPQ LQQLYRHMEL EQMHVLDTPM VPPHPSLGHQ VSYLPRMCLQ YPSLSPAQPS SDEEEGERQS PPLEVSDGEA DGLEPGPGLL PGETGSKKKI RLYQFLLDLL RSGDMKDSIW WVDKDKGTFQ FSSKHKEALA HRWGIQKGNR KKMTYQKMAR ALRNYGKTGE VKKVKKKLTY QFSGEVLGRG GLAERRHPPH
Videos
Documentos