Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Transcription activator BRG1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transcription activator BRG1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9406-ye-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16058261
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001122316.1
Transcription activator BRG1 Protein
Research Use Only
SMARCA4
Recombinant Protein
Yeast
EVDARHIIEN AKQDVDDEYG VSQALARGLQ SYYAVAHAVT ERVDKQSALM VNGVLKQYQI KGLEWLVSLY NNNLNGILAD EMGLGKTIQT IALITYLMEH KRINGPFLII VPLSTLSNWA YEFDKWAPSV VKVSYKGSPA ARRAFVPQLR SGKFNVLLTT YEYIIKDKHI LAKIRWKYMI VDEGHRMKNH HCKLTQVLNT HYVAPRRLLL TGTPLQNKLP ELWALLNFLL PTIFKSCSTF EQWFNAPFAM TGEKVDLNEE ETILIIRRLH KVLRPFLLRR LKKEVEAQLP EKVEYVIKCD MSALQRVLYR HMQAKGVLLT DGSEKDKKGK GGTKTLMNTI MQLRKICNHP YMFQHIEESF SEHLGFTGGI VQGLDLYRAS GKFELLDRIL PKLRATNHKV LLFCQMTSLM TIMEDYFAYR GFKYLRLDGT TKAEDRGMLL KTFNEPGSEY FIFLLSTRAG GLGLNLQSAD TVIIFDSDWN PHQDLQAQDR AHRIGQQNEV RVLRLCTVNS VEEKILAAAK YKLNVDQKVI QAGMFDQKSS SHERRAF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6597
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol