Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Transcobalamin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transcobalamin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001053.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 6947 |
Nombre | Transcobalamin-1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16095690
|
enQuireBio™
QP6769-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16015700
|
enQuireBio™
QP6769-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16005700
|
enQuireBio™
QP6769-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16025700
|
enQuireBio™
QP6769-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16035700
|
enQuireBio™
QP6769-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16045700
|
enQuireBio™
QP6769-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001053.2 | |
Transcobalamin-1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
6947 | |
Research Use Only | |
TCN1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
EICEVSEENY IRLKPLLNTM IQSNYNRGTS AVNVVLSLKL VGIQIQTLMQ KMIQQIKYNV KSRLSDVSSG ELALIILALG VCRNAEENLI YDYHLIDKLE NKFQAEIENM EAHNGTPLTN YYQLSLDVLA LCLFNGNYST AEVVNHFTPE NKNYYFGSQF SVDTGAMAVL ALTCVKKSLI NGQIKADEGS LKNISIYTKS LVEKILSEKK ENGLIGNTFS TGEAMQALFV SSDYYNENDW NCQQTLNTVL TEISQGAFSN PNAAAQVLPA LMGKTFLDIN KDSSCVSASG NFNISADEPI TVTPPDSQSY ISVNYSVRIN ETYFTNVTVL NGSVFLSVME KAQKMNDTIF GFTMEERSWG PYITCIQGLC ANNNDRTYWE LLSGGEPLSQ GAGSYVVRNG ENLEVRWSKY | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |