missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human TRAF1 Protein

A cDNA sequence encoding the TRAF1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

137.00€ - 3420.00€

Especificaciones

Nombre TRAF1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15914759
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13802-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15904759
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13802-25UG
25 μg
212.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15994749
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13802-1MG
1 mg
3420.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

TRAF1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
TRAF1 Human solution containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 0.1M NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MDGTFLWKIT NVTRRCHESA CGRTVSLFSP AFYTAKYGYK LCLRLYLNGD GTGKRTHLSL FIVIMRGEYD ALLPWPFRNK VTFMLLDQNN REHAIDAFRP DLSSASFQRP QSETNVASGC PLFFPLSKLQ SPKHAYVKDD TMFLKCIVET ST
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications