Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TPT1 Protein
A cDNA sequence encoding the TPT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 3420.00€
Especificaciones
Nombre TPT1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15954749
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13800-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15944749
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13800-25UG
25 μg
212.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15934749
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13800-1MG
1 mg
3420.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
TPT1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
TPT1 solution containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 0.1M NaCl and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSHMMI IYRDLISHDE MFSDIYKIRE IADGLCLEVE GKMVSRTEGN IDDSLIGGNA SAEGPEGEGT ESTVITGVDI VMNHHLQETS FTKEAYKKYI KDYMKSIKGK LEEQRPERVK PFMTGAAEQI KHILANFKNY QFFIGENMNP DGMVALLDYR EDGVTPYMIF FKDGLEMEKC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.