missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human TPST1 Protein

A cDNA sequence encoding the TPST1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

137.00€ - 4090.00€

Especificaciones

Nombre TPST1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones

Productos 5
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15984739
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13799-HIS-1UG
1 μg
137.00€
1 microgramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15914749
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13799-HIS-EC-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15994739
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13799-HIS-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15904749
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13799-HIS-50UG
50 μg
1815.00€
50 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15974739
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13799-HIS-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

TPST1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
TPST1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH TGSMQHAMEC HHRIEERSQP VKLESTRTTV RTGLDLKANK TFAYHKDMPL IFIGGVPRSG TTLMRAMLDA HPDIRCGEET RVIPRILALK QMWSRSSKEK IRLDEAGVTD EVLDSAMQAF LLEIIVKHGE PAPYLCNKDP FALKSLTYLS RLFPNAKFLL MVRDGRASVH SMISRKVTIA GFDLNSYRDC LTKWNRAIET MYNQCMEVGY KKCMLVHYEQ LVLHPERWMR TLLKFLQIPW NHSVLHHEEM IGKAGGVSLS KVERSTDQVI KPVNVGALSK WVGKIPPDVL QDMAVIAPML AKLGYDPYAN PPNYGKPDPK IIENTRRVYK GEFQLPDFLK EKPQTEQVE
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications