Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TPM3 Protein
A cDNA sequence encoding the TPM3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre TPM3 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15944729
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13795-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15924729
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13795-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15934729
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13795-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
TPM3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
TPM3 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 10% glycerol, 0.1M NaCl.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMAGITT IEAVKRKIQV LQQQADDAEE RAERLQREVE GERRAREQAE AEVASLNRRI QLVEEELDRA QERLATALQK LEEAEKAADE SERGMKVIEN RALKDEEKME LQEIQLKEAK HIAEEADRKY EEVARKLVII EGDLERTEER AELAESRCRE MDEQIRLMDQ NLKCLSAAEE KYSQKEDKYE EEIKILTDKL KEAETRAEFA ERSVAKLEKT IDDLEDKLKC TKEEHLCTQR MLDQTLLDLN EM
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.