Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TP53I3 Protein
A cDNA sequence encoding the TP53I3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 3420.00€
Especificaciones
Nombre TP53I3 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15904719
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13790-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15994709
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13790-25UG
25 μg
212.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15984709
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13790-1MG
1 mg
3420.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
TP53I3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
1 mg/ml solution containing 20mM Tris HCl pH 8.0, 0.1M NaCl and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MLAVHFDKPG GPENLYVKEV AKPSPGEGEV LLKVAASALN RADLMQRQGQ YDPPPGASNI LGLEASGHVAELGPGCQGHW KIGDTAMALL PGGGQAQYVT VPEGLLMPIP EGLTLTQAAA IPEAWLTAFQ LLHLVGNVQA GDYVLIHAGL SGVGTAAIQLTRMAGAIPLV TAGSQKKLQM AEKLGAAAGF NYKKEDFSEA TLKFTKGAGV NLILDCIGGS YWEKNVNCLA LDGRWVLYGL MGGGDINGPLFSKLLFKRGS LITSLLRSRD NKYKQMLVNA FTEQILPHFS TEGPQRLLPV LDRIYPVTEI QEAHKYMEAN KNIGKIVLEL PQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.