Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TOM1L2 Protein
A cDNA sequence encoding the TOM1L2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | TOM1L2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15934689
|
enQuireBio™
QP13781-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15914689
|
enQuireBio™
QP13781-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15924689
|
enQuireBio™
QP13781-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
TOM1L2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
TOM1L2 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEFMEFLL GNPFSTPVGQ CLEKATDGSL QSEDWTLNME ICDIINETEE GPKDAIRALK KRLNGNRNYR EVMLALTVLE TCVKNCGHRF HILVANRDFI DSVLVKIISP KNNPPTIVQD KVLALIQAWA DAFRSSPDLT GVVHIYEELK RKGVEFPMADLDALSPIHTP QRSVPEVDPA ATMPRSQSQQ RTSAGSYSSP PPAPYSAPQA PALSVTGPIT ANSEQIARLR SELDVVRGNT KVMSEMLTEM VPGQEDSSDL ELLQELNRTC RAMQQRIVEL ISRVSNEEVT EELLHVNDDL NNVFLRYERF ERYRSGRSVQ NASNGVLNEV TEDNLIDLGP GSPAVVSPMV GNTAPPSSLS SQLAGLDLGT ESVSGTLSSL QQCNPRDGFD MFAQTRGNSL AEQRKTVTYE DPQAVGGLAS ALDNRKQSSE GIPVAQPSVM DDIEVWLRTD LKGDDLEEGV TSEEFDKFLE ERAKAAEMVP DLPSPPMEAP APASNPSGRK KPERSEDALF AL | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |