Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNNT2 Protein
A cDNA sequence encoding the TNNT2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Especificaciones
Nombre | TNNT2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15944679
|
enQuireBio™
QP13778-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15934679
|
enQuireBio™
QP13778-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15924679
|
enQuireBio™
QP13778-1MG |
1 mg |
5450.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
TNNT2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The TNNT2 solution contains 20mM Tris pH 8 and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSDIEEVVEE YEEEEQEEAA VEEQEEAAEE DAEAEAETEE TRAEEDEEEE EAKEAEDGPM EESKPKPRSF MPNLVPPKIP DGERVDFDDI HRKRMEKDLN ELQALIEAHF ENRKKEEEEL VSLKDRIERR RAERAEQQRI RNEREKERQN RLAEERARRE EEENRRKAED EARKKKALSN MMHFGGYIQK TERKSGKRQT EREKKKKILA ERRKVLAIDH LNEDQLREKA KELWQSIYNL EAEKFDLQEK FKQQKYEINV LRNRINDNQK VSKTRGKAKV TGRWK | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |