missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human TNNI3 Protein

A cDNA sequence encoding the TNNI3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

238.00€ - 910.00€

Especificaciones

Nombre TNNI3 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15904679
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13777-HIS-100UG
100 μg
238.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15914679
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13777-HIS-500UG
500 μg
910.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

TNNI3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
TNNI3 protein solution in PBS and 25mM arginine.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MADGSSDAAR EPRPAPAPIR RRSSNYRAYA TEPHAKKKSK ISASRKLQLK TLLLQIAKQE LEREAEERRG EKGRALSTRC QPLELAGLGF AELQDLCRQL HARVDKVDEE RYDIEAKVTK NITEIADLTQ KIFDLRGKFK RPTLRRVRIS ADAMMQALLG ARAKESLDLR AHLKQVKKED TEKENREVGD WRKNIDALSG MEGRKKKFES
Protein is >95% pure as determined by 12% PAGE (coomassie staining).
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications