missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human TNNI3 Protein

A cDNA sequence encoding the TNNI3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP13777-HIS-500ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15914679

  • 910.00€ / 500 microgramos
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

TNNI3 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MADGSSDAAR EPRPAPAPIR RRSSNYRAYA TEPHAKKKSK ISASRKLQLK TLLLQIAKQE LEREAEERRG EKGRALSTRC QPLELAGLGF AELQDLCRQL HARVDKVDEE RYDIEAKVTK NITEIADLTQ KIFDLRGKFK RPTLRRVRIS ADAMMQALLG ARAKESLDLR AHLKQVKKED TEKENREVGD WRKNIDALSG MEGRKKKFES
Protein is >95% pure as determined by 12% PAGE (coomassie staining).
500 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
TNNI3 protein solution in PBS and 25mM arginine.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales