Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNNI2 Protein
A cDNA sequence encoding the TNNI2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marca:  enQuireBio™ QP13776-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15914669
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
7136
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGDEEKRNRA ITARRQHLKS VMLQIAATEL EKEESRREAE KQNYLAEHCP PLHIPGSMSE VQELCKQLHA KIDAAEEEKY DMEVRVQKTS KELEDMNQKL FDLRGKFKRP PLRRVRMSAD AMLKALLGSK HKVCMDLRAN LKQVKKEDTE KERDLRDVGD WRKNIEEKSG MEGRKKMFES ES
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
TNNI2 Protein
Research Use Only
TNNI2
Human
Untagged
The TNNI2 solution (0.25 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2M Urea, 20% glycerol and 0.2M NaCl.