Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNNI2 Protein
A cDNA sequence encoding the TNNI2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4297.77€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 7136 |
---|---|
Nombre | TNNI2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | TNNI2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15934669
|
enQuireBio™
QP13776-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15924669
|
enQuireBio™
QP13776-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15914669
|
enQuireBio™
QP13776-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
7136 | |
Research Use Only | |
TNNI2 | |
Human | |
Untagged | |
The TNNI2 solution (0.25 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2M Urea, 20% glycerol and 0.2M NaCl. |
TNNI2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGDEEKRNRA ITARRQHLKS VMLQIAATEL EKEESRREAE KQNYLAEHCP PLHIPGSMSE VQELCKQLHA KIDAAEEEKY DMEVRVQKTS KELEDMNQKL FDLRGKFKRP PLRRVRMSAD AMLKALLGSK HKVCMDLRAN LKQVKKEDTE KERDLRDVGD WRKNIEEKSG MEGRKKMFES ES | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |