Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNFSF12 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TNFSF12, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6819-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16076060
  • 2385.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_003800.1
TNFSF12 Protein
Research Use Only
TNFSF12
Recombinant Protein
E. coli
SLGSRASLSA QEPAQEELVA EEDQDPSELN PQTEESQDPA PFLNRLVRPR RSAPKGRKTR ARRAIAAHYE VHPRPGQDGA QAGVDGTVSG WEEARINSSS PLRYNRQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
407977
1 mg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol