Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNFRSF6B Protein
A cDNA sequence encoding the TNFRSF6B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 8771 |
---|---|
Nombre | TNFRSF6B Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | TNFRSF6B |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15924649
|
enQuireBio™
QP13770-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15914649
|
enQuireBio™
QP13770-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15904649
|
enQuireBio™
QP13770-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
8771 | |
Research Use Only | |
TNFRSF6B | |
Human | |
His | |
TNFRSF6B protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
TNFRSF6B Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSVAETPTY PWRDAETGER LVCAQCPPGT FVQRPCRRDS PTTCGPCPPR HYTQFWNYLE RCRYCNVLCG EREEEARACH ATHNRACRCR TGFFAHAGFC LEHASCPPGA GVIAPGTPSQ NTQCQPCPPG TFSASSSSSE QCQPHRNCTA LGLALNVPGS SSHDTLCTSC TGFPLSTRVP GAEECERAVI DFVAFQDISI KRLQRLLQAL EAPEGWGPTP RAGRAALQLK LRRRLTELLG AQDGALLVRL LQALRVARMP GLERSVRERF LPVH | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |