Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNFRSF14 Protein
A cDNA sequence encoding the TNFRSF14 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 8740 |
---|---|
Nombre | TNFRSF14 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | TNFSF14 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15964639
|
enQuireBio™
QP13768-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15954639
|
enQuireBio™
QP13768-25UG |
25 μg |
212.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15944639
|
enQuireBio™
QP13768-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Specifications
8740 | |
Research Use Only | |
TNFSF14 | |
Human | |
His | |
The TNFRSF14 solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0), 0.1M NaCl and 10% glycerol. |
TNFRSF14 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSLPSCKED EYPVGSECCP KCSPGYRVKE ACGELTGTVC EPCPPGTYIA HLNGLSKCLQ CQMCDPAMGL RASRNCSRTE NAVCGCSPGH FCIVQDGDHC AACRAYATSS PGQRVQKGGT ESQDTLCQNC PPGTFSPNGT LEECQHQTKC SWLVTKAGAG TSSSHWV | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |