Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNFR1 / CD120a / TNFRSF1A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TNFR1 / CD120a / TNFRSF1A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8566-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16055321
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001056.1
TNFR1 / CD120a / TNFRSF1A Protein
Research Use Only
TNFRSF1A
Recombinant Protein
E. coli
VPHLGDREKR DSVCPQGKYI HPQNNSICCT KCHKGTYLYN DCPGPGQDTD CRECESGSFT ASENHLRHCL SCSKCRKEMG QVEISSCTVD RDTVCGCRKN QYRHYWSENL FQCFNCSLCL NGTVHLSCQE KQNTVCTCHA GFFLRENECV SCSNCKKSLE CTKLCLPQIE NVKGTEDSGT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
7132
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol