Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNFAIP8 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TNFAIP8, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8735-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16056221
  • 675.00€ / 200 microgramos
Fecha estimada de envío
20-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_001071122.1
TNFAIP8 Protein
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
25816
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
TNFAIP8
Recombinant Protein
E. coli
HSEAEESKEV ATDVFNSKNL AVQAQKKILG KMVSKSIATT LIDDTSSEVL DELYRVTREY TQNKKEAEKI IKNLIKTVIK LAILYRNNQF NQDELALMEK FKKKVHQLAM TVVSFHQVDY TFDRNVLSRL LNECREMLHQ IIQRHLTAKS HGRVNNVFDH FSDCEFLAAL YNPFGNFKPH LQKLCDGINK MLDEENI