Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNFAIP8 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TNFAIP8, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8735-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16066221
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001071122.1
TNFAIP8 Protein
Research Use Only
TNFAIP8
Recombinant Protein
E. coli
HSEAEESKEV ATDVFNSKNL AVQAQKKILG KMVSKSIATT LIDDTSSEVL DELYRVTREY TQNKKEAEKI IKNLIKTVIK LAILYRNNQF NQDELALMEK FKKKVHQLAM TVVSFHQVDY TFDRNVLSRL LNECREMLHQ IIQRHLTAKS HGRVNNVFDH FSDCEFLAAL YNPFGNFKPH LQKLCDGINK MLDEENI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
25816
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol