Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TMEFF1 Protein
A cDNA sequence encoding the TMEFF1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | TMEFF1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15984619
|
enQuireBio™
QP13762-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15974619
|
enQuireBio™
QP13762-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15964619
|
enQuireBio™
QP13762-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
TMEFF1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The TMEFF1 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSSNQPPGG GGGSGGDCPG GKGKSINCSE LNVRESDVRV CDESSCKYGG VCKEDGDGLK CACQFQCHTN YIPVCGSNGD TYQNECFLRR AACKHQKEIT VIARGPCYSD NGSGSGEGEE EGSGAEVHRK HSKCGPCKYK AECDEDAENV GCVCNIDCSG YSFNPVCASD GSSYNNPCFV REASCIKQEQ IDIRHLGHCT DTDDTSLLGK KDDGLQYRPD VKDASDQRED VYIGNHMPCP ENLNGYCIHG KCEFIYSTQK ASCRCESGYT GQHCEKTDFS ILYVVPSRQK LTHV | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |