Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TLR3 Protein
A cDNA sequence encoding the TLR3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre | TLR3 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15904619
|
enQuireBio™
QP13760-1UG |
1 μg |
137.00€
1 microgramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15924619
|
enQuireBio™
QP13760-5UG |
5 μg |
212.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15914619
|
enQuireBio™
QP13760-50UG |
50 μg |
1815.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
TLR3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
TLR3 protein solution (0.5 mg/ml) contains 20% glycerol, 20mM Tris-HCl Buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
SSTTKCTVSH EVADCSHLKL TQVPDDLPTN ITVLNLTHNQ LRRLPAANFT RYSQLTSLDV GFNTISKLEP ELCQKLPMLK VLNLQHNELS QLSDKTFAFC TNLTELHLMS NSIQKIKNNP FVKQKNLITL DLSHNGLSST KLGTQVQLEN LQELLLSNNK IQALKSEELD IFANSSLKKL ELSSNQIKEF SPGCFHAIGR LFGLFLNNVQ LGPSLTEKLC LELANTSIRN LSLSNSQLST TSNTTFLGLK WTNLTMLDLS YNNLNVVGND SFAWLPQLEY FFLEYNNIQH LFSHSLHGLF NVRYLNLKRS FTKQSISLAS LPKIDDFSFQ WLKCLEHLNM EDNDIPGIKS NMFTGLINLK YLSLSNSFTS LRTLTNETFV SLAHSPLHIL NLTKNKISKI ESDAFSWLGH LEVLDLGLNE IGQELTGQEW RGLENIFEIY LSYNKYLQLT RNSFALVPSL QRLMLRRVAL KNVDSSPSPF QPLRNLTILD LSNNNIANIN DDMLEGLEKL EILDLQHNNL ARLWKHANPG GPIYFLKGLS HLHILNLESN GFDEIPVEVF KDLFELKIID LGLNNLNTLP ASVFNNQVSL KSLNLQKNLI TSVEKKVFGP AFRNLTELDM RFNPFDCTCE SIAWFVNWIN ETHTNIPELS SHYLCNTPPH YHGFPVRLFD TSSCKDSAPF ELLEHHHHHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |