Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TINAGL1 Protein
A cDNA sequence encoding the TINAGL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | TINAGL1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15914599
|
enQuireBio™
QP13754-HIS-1UG |
1 μg |
137.00€
1 microgramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15924599
|
enQuireBio™
QP13754-HIS-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15944599
|
enQuireBio™
QP13754-HIS-5UG |
5 μg |
212.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15994589
|
enQuireBio™
QP13754-HIS-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15934599
|
enQuireBio™
QP13754-HIS-50UG |
50 μg |
1815.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15904599
|
enQuireBio™
QP13754-HIS-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
TINAGL1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The TINAGL1 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSAQQGRGR RELAPGLHLR GIRDAGGRYC QEQDLCCRGR ADDCALPYLG AICYCDLFCN RTVSDCCPDF WDFCLGVPPP FPPIQGCMHG GRIYPVLGTY WDNCNRCTCQ ENRQWQCDQE PCLVDPDMIK AINQGNYGWQ AGNHSAFWGM TLDEGIRYRL GTIRPSSSVM NMHEIYTVLN PGEVLPTAFE ASEKWPNLIH EPLDQGNCAG SWAFSTAAVA SDRVSIHSLG HMTPVLSPQN LLSCDTHQQQ GCRGGRLDGA WWFLRRRGVV SDHCYPFSGR ERDEAGPAPP CMMHSRAMGR GKRQATAHCP NSYVNNNDIY QVTPVYRLGS NDKEIMKELM ENGPVQALME VHEDFFLYKG GIYSHTPVSL GRPERYRRHG THSVKITGWG EETLPDGRTL KYWTAANSWG PAWGERGHFR IVRGVNECDI ESFVLGVWGR VGMEDMGHH | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |