Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TIMP1 Protein
A cDNA sequence encoding the TIMP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7090.00€
Especificaciones
Nombre TIMP1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Actividad biológica The IC50 of 2.5-4 nM is measured by its ability to inhibit recombinant human MMP-2 cleavage of the colorimetric peptide substrate, Mca-PLGL-DpaAR-NH2.
Tipo de producto Recombinant Protein
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15925458
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10881-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15905458
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10881-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15915458
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10881-1MG
1 mg
7090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
TIMP1 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
Human (HEK293)
MAPFEPLASG ILLLLWLIAP SRACTCVPPH PQTAFCNSDL VIRAKFVGTP EVNQTTLYQR YEIKMTKMYK GFQALGDAAD IRFVYTPAME SVCGYFHRSH NRSEEFLIAG KLQDGLLHIT TCSFVAPWNS LSLAQRRGFT KTYTVGCEEC TVFPCLSIPC KLQSGTHCLW TDQLLQGSEK GFQSRHLACL PREPGLCTWQ SLRSQIA
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
The IC50 of 2.5-4 nM is measured by its ability to inhibit recombinant human MMP-2 cleavage of the colorimetric peptide substrate, Mca-PLGL-DpaAR-NH2.
Human
His
The TIMP1 protein was lyophilized after extensive dialysis against PBS.