Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TIMM17B Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TIMM17B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6792-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16055890
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001161419.1
TIMM17B Protein
Research Use Only
TIMM17B
Recombinant Protein
E. coli
MEEYAREPCP WRIVDDCGGA FTMGVIGGGV FQAIKGFRNA PVGIRHRLRG SANAVRIRAP QIGGSFAVWG GLFSTIDCGL VRLRGKEDPW NSITSGALTG AVLAARSGPL AMVGSAMMGG ILLALIEGVG ILLTRYTAQQ FRNAPPFLED PSQLPPKDGT PAPGYPSYQQ YH
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
10245
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol