Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TIM3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TIM3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6145-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16081140
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_116171.3
TIM3 Protein
Research Use Only
HAVCR2
Recombinant Protein
E. coli
SEVEYRAEVG QNAYLPCFYT PAAPGNLVPV CWGKGACPVF ECGNVVLRTD ERDVNYWTSR YWLNGDFRKG DVSLTIENVT LADSGIYCCR IQIPGIMNDE KFNLKLVIKP AKVTPAPTRQ RDFTAAFPRM LTTRGHGPAE TQTLGSLPDI NLTQISTLAN ELRDSRLAND LRDSGATIRI G
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
84868
50 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol