Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TIM16 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TIM16, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8280-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16053741
  • 1855.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío
20-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_057153.8
TIM16 Protein
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
51025
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
PAM16
Recombinant Protein
E. coli
MAKYLAQIIV MGVQVVGRAF ARALRQEFAA SRAAADARGR AGHRSAAASN LSGLSLQEAQ QILNVSKLSP EEVQKNYEHL FKVNDKSVGG SFYLQSKVVR AKERLDEELK IQAQEDREKG QMPHT