missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TIFA Protein
A cDNA sequence encoding the TIFA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | TIFA Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15924589
|
enQuireBio™
QP13752-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15904589
|
enQuireBio™
QP13752-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15914589
|
enQuireBio™
QP13752-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
TIFA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
TIFA protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMTSFED ADTEETVTCL QMTVYHPGQL QCGIFQSISF NREKLPSSEV VKFGRNSNIC HYTFQDKQVS RVQFSLQLFK KFNSSVLSFE IKNMSKKTNL IVDSRELGYL NKMDLPYRCM VRFGEYQFLM EKEDGESLEF FETQFILSPR SLLQENNWPP HRPIPEYGTY SLCSSQSSSP TEMDENES | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |