Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TIE1 Fc Protein
A cDNA sequence encoding the TIE1 Fc was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5755.00€
Especificaciones
Nombre TIE1 Fc Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15964579
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13750-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15944579
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13750-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15954579
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13750-1MG
1 mg
5755.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
TIE1 Fc Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
TIE-1 Fc Chimera was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) sterile solution containing 20mM Tris, 0.5M NaCl, 10% Sucrose.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
MVWRVPPFLL PILFLASHVG AAVDLTLLAN LRLTDPQRFF LTCVSGEAGA GRGSDAWGPP LLLEKDDRIV RTPPGPPLRL ARNGSHQVTL RGFSKPSDLV GVFSCVGGAG ARRTRVIYVH NSPGAHLLPD KVTHTVNKGD TAVLSARVHK EKQTDVIWKS NGSYFYTLDW HEAQDGRFLL QLPNVQPPSS GIYSATYLEA SPLGSAFFRL IVRGCGAGRW GPGCTKECPG CLHGGVCHDH DGECVCPPGF TGTRCEQACR EGRFGQSCQE QCPGISGCRG LTFCLPDPYG CSCGSGWRGS QCQEACAPGH FGADCRLQCQ CQNGGTCDRF SGCVCPSGWH GVHCEKSDRI PQILNMASEL EFNLETMPRI NCAAAGNPFP VRGSIELRKP DGTVLLSTKA IVEPEKTTAE FEVPRLVLAD SGFWECRVST SGGQDSRRFK VNVKVPPVPL AAPRLLTKQS RQLVVSPLVS FSGDGPISTV RLHYRPQDST MDWSTIVVDP SENVTLMNLR PKTGYSVRVQ LSRPGEGGEG AWGPPTLMTT DCPEPLLQPW LEGWHVEGTD RLRVSWSLPL VPGPLVGDGF LLRLWDGTRG QERRENVSSP QARTALLTGL TPGTHYQLDV QLYHCTLLGP ASPPAHVLLP PSGPPAPRHL HAQALSDSEI QLTWKHPEAL PGPISKYVVE VQVAGGAGDP LWIDVDRPEE TSTIIRGLNA STRYLFRMRA SIQGLGDWSN TVEESTLGNG LQAEGPVQES RAAEEGLDQQ LILAVVGSVS ATCLTILAAL LTLVCIRRSC LHRRRTFTYQ SGSGEETILQ FSSGTLTLTR RPKLQPEPLS YPVLEWEDIT FEDLIGEGNF GQVIRAMIKK DGLKMNAAIK MLKEYASEND HRDFAGELEV LCKLGHHPNI INLLGACKNR
Greater than 90.0% as determined by:(A) Analysis by RP-HPLC. (B) Analysis by SDS-PAGE.