Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TIAL1 Protein
A cDNA sequence encoding the TIAL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre TIAL1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15934579
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13749-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15924579
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13749-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15914579
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13749-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
TIAL1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
TIAL1 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 50% glycerol, 2mM DTT and 1mM EDTA .
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMMEDDGQ PRTLYVGNLS RDVTEVLILQ LFSQIGPCKS CKMITEHTSN DPYCFVEFYE HRDAAAALAA MNGRKILGKE VKVNWATTPS SQKKDTSNHF HVFVGDLSPE ITTEDIKSAF APFGKISDAR VVKDMATGKS KGYGFVSFYN KLDAENAIVH MGGQWLGGRQ IRTNWATRKP PAPKSTQENN TKQLRFEDVV NQSSPKNCTV YCGGIASGLT DQLMRQTFSP FGQIMEIRVF PEKGYSFVRF STHESAAHAI VSVNGTTIEG HVVKCYWGKE SPDMTKNFQQ VDYSQWGQWS QVYGNPQQYG QYMANGWQVP PYGVYGQPWN QQGFGVDQSP SAAWMGGFGA QPPQGQAPPP VIPPPNQAGY GMASYQTQ
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.