Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human THTPA Protein
A cDNA sequence encoding the THTPA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre THTPA Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15984559
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13744-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15974559
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13744-25UG
25 μg
212.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15964559
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13744-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
THTPA Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The THTPA 1 mg/ml protein solution contains 20mM Tris-HCL buffer, pH 8.0, 1mM DTT and 10% Glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAQGLIEVER KFLPGPGTEE RLQELGGTLE YRVTFRDTYY DTPELSLMQA DHWLRRREDS GWELKCPGAA GVLGPHTEYK ELTAEPTIVA QLCKVLRADG LGAGDVAAVL GPLGLQEVAS FVTKRSAWKL VLLGADEEEP QLRVDLDTAD FGYAVGEVEA LVHEEAEVPT ALEKIHRLSS MLGVPAQETA PAKLIVYLQR FRPQDYQRLL EVNSSRERPQ ETEDPDHCLG
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.