Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human THOC7 Protein
A cDNA sequence encoding the THOC7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre THOC7 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15954559
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13743-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15934559
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13743-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15944559
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13743-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
THOC7 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
THOC7 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4) and 50% glycerol, 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGAVTDD EVIRKRLLID GDGAGDDRRI NLLVKSFIKW CNSGSQEEGY SQYQRMLSTL SQCEFSMGKT LLVYDMNLRE MENYEKIYKE IECSIAGAHE KIAECKKQIL QAKRIRKNRQ EYDALAKVIQ HHPDRHETLK ELEALGKELE HLSHIKESVE DKLELRRKQF HVLLSTIHEL QQTLENDEKL SEVEEAQEAS METDPKP
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.