Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Thioredoxin-related transmembrane protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Thioredoxin-related transmembrane protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6810-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16096000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001137484.1
Thioredoxin-related transmembrane protein 1
Research Use Only
TMX2
Recombinant Protein
E. coli
LPTQREDGNP CDFDWREVEI LMFLSAIVMM KNRRSITVEQ HIGNIFMFSK VANT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
51075
500 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol