missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Thioredoxin-like protein 1

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Thioredoxin-like protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6859-ec-50ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16056350

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Especificaciones

NP_004777.1
Thioredoxin-like protein 1
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
9352
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
TXNL1
Recombinant Protein
E. coli
VGVKPVGSDP DFQPELSGAG SRLAVVKFTM RGCGPCLRIA PAFSSMSNKY PQAVFLEVDV HQCQGTAATN NISATPTFLF FRNKVRIDQY QGADAVGLEE KIKQHLENDP GSNEDTDIPK GYMDLMPFIN KAGCECLNES DEHGFDNCLR KDTTFLESDC DEQLLITVAF NQPVKLYSMK FQGPDNGQGP KYVKIFINLP RSMDFEEAER SEPTQALELT EDDIKEDGIV PLRYVKFQNV NSVTIFVQSN QGEEETTRIS YFTFIGTPVQ ATNMNDFKRV VGKKGESH
Videos
Documentos