Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Thioredoxin-interacting Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens(Human) Thioredoxin-interacting protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP10023-iv-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15952768
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001300901.1
Thioredoxin-interacting Protein
Research Use Only
Txnip
Recombinant Protein
E. coli
MVMFKKIKSF EVVFNDPEKV YGSGEKVAGR VIVEVCEVTR VKAVRILACG VAKVLWMQGS QQCKQTSEYL RYEDTLLLED QPTGENEMVI MRPGNKYEYK FGFELPQGPL GTSFKGKYGC VDYWVKAFLD RPSQPTQETK KNFEVVDLVD VNTPDLMAPV SAKKEKKVSC MFIPDGRVSV SARIDRKGFC EGDEISIHAD FENTCSRIVV PKAAIVARHT YLANGQTKVL TQKLSSVRGN HIISGTCASW RGKSLRVQKI RPSILGCNIL RVEYSLLIYV SVPGSKKVIL DLPLVIGSRS GLSSRTSSMA SRTSSEMSWV DLNIPDTPEA PPCYMDVIPE DHRLESPTTP LLDDMDGSQD SPIFMYAPEF KFMPPPTYTE VDPCILNNNV Q
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
10628
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol