missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human THG1L Protein
A cDNA sequence encoding the THG1L was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 54974 |
---|---|
Nombre | THG1L Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | THG1L |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15924559
|
enQuireBio™
QP13742-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15914559
|
enQuireBio™
QP13742-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15904559
|
enQuireBio™
QP13742-100UG |
100 μg |
1815.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
54974 | |
Research Use Only | |
THG1L | |
Human | |
His | |
The THG1L solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol. |
THG1L Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAKSKFE YVRDFEADDT CLAHCWVVVR LDGRNFHRFA EKHNFAKPND SRALQLMTKC AQTVMEELED IVIAYGQSDE YSFVFKRKTN WFKRRASKFM THVASQFASS YVFYWRDYFE DQPLLYPPGF DGRVVVYPSN QTLKDYLSWR QADCHINNLY NTVFWALIQQ SGLTPVQAQG RLQGTLAADK NEILFSEFNI NYNNELPMYR KGTVLIWQKV DEVMTKEIKL PTEMEGKKMA VTRTRTKPVP LHCDIIGDAF WKEHPEILDE DS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |