missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human TGFBR3 Protein

A cDNA sequence encoding the TGFBR3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

276.00€ - 755.00€

Especificaciones

Nombre TGFBR3 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15914068
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10501-2UG
2 μg
276.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15924068
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10501-5UG
5 μg
414.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15904068
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10501-10UG
10 μg
755.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

TGFBR3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
GST
100microL purified human TGF Beta Receptor 3 protein at 100microg/ml in 50mM Tris-Acetate, pH 7.5, 1mM EDTA and 20% Glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
PYSNPDRMSH YTIIENICPK DESVKFYSPK RVHFPIPQAD MDKKRFSFVF KPVFNTSLLF LQCELTLCTK MEKHPQKLPK CVPPDEACTS LDASIIWAMM QNKKTFTKPL AVIHHEAESK EKGPSMKEPN PISPPIFHGL DTLTVMGIAF AAFVIGALLT GALWYIYSHT GETAGRQQVP TSPPASENSS AAHSIGSTQS TPCSSSS
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications